Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B2389-1G B2389-5G
TCIAB2389-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB2389-1G TCIAB2389-5G
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-bromobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄BrClO₂S
Point d'ébullition: 95 - 95,5 °C (0.8 -rr)
Point de fusion: 31…33 °C
Densité: 1,773 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00052313
Numéro CAS: 2905-24-0
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f1f4be3c7e492ce25e7b1ed97963026c797babb&vid=7f1f4be3c7e492ce25e7b1ed97963026c797babb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité