Terephtalaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Terephthaldialdehyde, Terephthaldicarboxaldehyde, p-Phthalaldehyde
T0010-25G T0010-500G T0010-100G
TCIAT0010-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAT0010-25G TCIAT0010-500G TCIAT0010-100G
Terephtalaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Terephtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Densité: 1,381 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006949
Numéro CAS: 623-27-8
EINECS: 210-784-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0be1b1b077e795fb257d3d76a7f546d66a5bb4d4&vid=0be1b1b077e795fb257d3d76a7f546d66a5bb4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Acid Value max. 3.0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité