Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAC0499-25GEA 137 EUR InStock
TCIAC0499-25G
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chloro-5-nitrobenzoyle


Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
MW: 220,01 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 60 °C
Numéro MDL: MFCD00059180
Numéro CAS: 25784-91-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/27/28937527.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité