2-Chlorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chlorobenzoic hydrazide
C2116-25G C2116-5G
TCIAC2116-25GEA 183 EUR InStock
TCIAC2116-25G TCIAC2116-5G
2-Chlorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007597
Numéro CAS: 5814-05-1
EINECS: 227-380-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ceba6c18dc90b8fd6cff85b243c50b4cbf48b2e&vid=7ceba6c18dc90b8fd6cff85b243c50b4cbf48b2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité