4-Chlorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzoic hydrazide
C2060-25G C2060-5G
TCIAC2060-25GEA 181 EUR InStock
TCIAC2060-25G TCIAC2060-5G
4-Chlorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chlorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 164 °C
Numéro MDL: MFCD00007603
Numéro CAS: 536-40-3
EINECS: 208-632-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99cf0969ba02dba3c648fb13dff6d630ebb80689&vid=99cf0969ba02dba3c648fb13dff6d630ebb80689&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 168.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité