2-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1671-25GEA 44 EUR InStock
TCIAC1671-25G
2-Chlorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 243°C
Numéro MDL: MFCD00016338
Numéro CAS: 7335-25-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité