4-Chlorobenzoate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1624-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAC1624-25G
4-Chlorobenzoate d'éthyle ≥96.0% (par GC)
4-Chlorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Numéro MDL: MFCD00013645
Numéro CAS: 7335-27-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/42/28938842.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité