Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chlorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC1625-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC1625-25G
4-Chlorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Chlorobenzoate de méthyle


Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point de fusion: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000621
Numéro CAS: 1126-46-1
Merck Index: 13,02144
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité