Acide 4-amino-5-chloro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Metoclopramide Impurity C, 4-Amino-5-chloro-o-anisic acid
A1237-25G A1237-500G
TCIAA1237-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAA1237-25G TCIAA1237-500G
Acide 4-amino-5-chloro-2-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-amino-5-chloro-2-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,61 g/mol
Point d'ébullition: 354 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 213…215 °C
Numéro MDL: MFCD00038794
Numéro CAS: 7206-70-4
EINECS: 230-582-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e90258b9481002e87607a07a8610e881ee562cf9&vid=e90258b9481002e87607a07a8610e881ee562cf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité