Acide 3,5-dichlorosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dichloro-2-hydroxybenzoic acid
D1112-25G D1112-500G
TCIAD1112-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAD1112-25G TCIAD1112-500G
Acide 3,5-dichlorosalicylíque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,5-dichlorosalicylíque
Formule: C₇H₄Cl₂O₃
MW: 207,01 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00002442
Numéro CAS: 320-72-9
EINECS: 206-281-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a0ae53487739b58f016255c682d1af6599ee83f&vid=7a0ae53487739b58f016255c682d1af6599ee83f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 228.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité