Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2229-25G C2229-5G
TCIAC2229-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC2229-25G TCIAC2229-5G
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chloro-6-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 227 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 57 °C
Numéro MDL: MFCD00178746
Numéro CAS: 79455-63-3
EINECS: 279-162-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac7aaec4d7661e9ddc0575401a47b00e12a95177&vid=ac7aaec4d7661e9ddc0575401a47b00e12a95177&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité