Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2122-25G C2122-5G
TCIAC2122-25GEA 369 EUR InStock
TCIAC2122-25G TCIAC2122-5G
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₂FO
Point d'ébullition: 222 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00236215
Numéro CAS: 65055-17-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c583f30efeab92fe6822c7b51d4214eb253fbea&vid=3c583f30efeab92fe6822c7b51d4214eb253fbea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité