Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
C1772-25G C1772-5G
TCIAC1772-25GEA 127 EUR InStock
TCIAC1772-25G TCIAC1772-5G
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-chloro-4-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229,06 g/mol
Point d'ébullition: 104 - 105 °C (1 -rr)
Densité: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041444
Numéro CAS: 91170-93-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acc4160e3b31e641afa0fa1731f7bd6582446500&vid=acc4160e3b31e641afa0fa1731f7bd6582446500&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité