Oxyde de 2-chloroéthyle et de phényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0240-25ML C0240-500ML
TCIAC0240-25MLEA 41.8 EUR InStock
TCIAC0240-25ML TCIAC0240-500ML
Oxyde de 2-chloroéthyle et de phényle ≥95.0% (par GC)
Oxyde de 2-chloroéthyle et de phényle
Formule: C₆H₅OCH₂CH₂Cl
Numéro MDL: MFCD00018946
Numéro CAS: 622-86-6
EINECS: 210-757-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be79065e42e801268c3bf9e4b9ae8eece6a9b6a2&vid=be79065e42e801268c3bf9e4b9ae8eece6a9b6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité