1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Chloro-1,4-dimethoxybenzene
C1577-25G C1577-500G
TCIAC1577-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1577-25G TCIAC1577-500G
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
1-Chloro-2,5-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉ClO₂
MW: 172,61 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: 8.1 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 123°C
Numéro MDL: MFCD00008356
Numéro CAS: 2100-42-7
EINECS: 218-267-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4793e7952f0ed857061dc6007dbf5967f52dc987&vid=4793e7952f0ed857061dc6007dbf5967f52dc987&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité