1-Chloro-3,5-diméthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1258-10G C1258-25G
TCIAC1258-10GEA 106 EUR InStock
TCIAC1258-10G TCIAC1258-25G
1-Chloro-3,5-diméthoxybenzène ≥97.0% (par GC)
1-Chloro-3,5-diméthoxybenzène
Formule: C₈H₉ClO₂
Point d'ébullition: 113°C
Point de fusion: 38 °C
Numéro MDL: MFCD00008382
Numéro CAS: 7051-16-3
EINECS: 230-330-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e08c096574f38c56e70d5abdc5e5e8471826e60&vid=3e08c096574f38c56e70d5abdc5e5e8471826e60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité