Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD3568-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD3568-5G
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,3-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Numéro MDL: MFCD00051844
Numéro CAS: 82417-45-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/40/28980640.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité