Chlorure de 2,4-dichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D4037-25G D4037-5G
TCIAD4037-25GEA 101 EUR InStock
TCIAD4037-25G TCIAD4037-5G
Chlorure de 2,4-dichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00052712
Numéro CAS: 16271-33-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7bb97ed3f8390619b555431a8c6492b50a45c26a&vid=7bb97ed3f8390619b555431a8c6492b50a45c26a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité