Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
D2990-25G D2990-5G
TCIAD2990-25GEA 137 EUR InStock
TCIAD2990-25G TCIAD2990-5G
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₃O₂S
MW: 245,51 g/mol
Point d'ébullition: 158 - 160 °C (15 -rr)
Point de fusion: 24.2…24.8 °C
Densité: 1,572 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041255
Numéro CAS: 98-31-7
EINECS: 202-656-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3753862fe8d450298b9df63500bfa145ea0b2924&vid=3753862fe8d450298b9df63500bfa145ea0b2924&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white wax
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité