Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1791-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAC1791-1G TCIAC1791-5G
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-chlorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₄Cl₂O₂S
MW: 211,07 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00051697
Numéro CAS: 2888-06-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/79/28938979.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité