4-Cyanobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Cyanobenzoic acid methyl ester
C1119-25G C1119-250G
TCIAC1119-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAC1119-25G TCIAC1119-250G
4-Cyanobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Cyanobenzoate de méthyle
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: 67 °C
Numéro MDL: MFCD00001823
Numéro CAS: 1129-35-7
EINECS: 214-443-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c7c08b9b9cff48fc9bdac80a3e41a76c75b012a&vid=7c7c08b9b9cff48fc9bdac80a3e41a76c75b012a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité