2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1811-5GEA 165 EUR InStock
TCIAC1811-5G TCIAC1811-1G
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97.0% (par GC)
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Point de fusion: 67,5 °C
Numéro MDL: MFCD00052341
Numéro CAS: 69360-26-5
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/94/28938994.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 65.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité