3-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1812-1GEA 138 EUR InStock
TCIAC1812-1G TCIAC1812-5G
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD00203480
Numéro CAS: 56542-67-7
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/95/28938995.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité