4-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
C1813-1G C1813-5G
TCIAC1813-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC1813-1G TCIAC1813-5G
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₄ClNO₂S
MW: 201,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052337
Numéro CAS: 49584-26-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da43fa380fb258f34d6c734c45fe8ddbe0c2b77c&vid=da43fa380fb258f34d6c734c45fe8ddbe0c2b77c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité