Acide 3-acétamidobenzoïque ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0012-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA0012-25G
Acide 3-acétamidobenzoïque ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-acétamidobenzoïque
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013983
Numéro CAS: 587-48-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/53/28927453.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 245.0 to 251.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité