Acide 4-acétamidobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acedoben
A0013-25G A0013-500G
TCIAA0013-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0013-25G TCIAA0013-500G
Acide 4-acétamidobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Acetamidobenzoic acid
Formule: C₉H₉NO₃
MW: 179,18 g/mol
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 259…262 °C
Numéro MDL: MFCD00002534
Numéro CAS: 556-08-1
EINECS: 209-114-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d75da9d31b12448c3b95e63e69a640c722109b07&vid=d75da9d31b12448c3b95e63e69a640c722109b07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité