Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D0825-25G D0825-500G
TCIAD0825-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD0825-25G TCIAD0825-500G
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle
Formule: C₇H₃ClN₂O₅
MW: 230,56 g/mol
Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007248
Numéro CAS: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03277
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b51381df4aabb97ba92bfea0b1bd802cbcbe70f2&vid=b51381df4aabb97ba92bfea0b1bd802cbcbe70f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité