Chlorure de o-anisoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methoxybenzoyl chloride, 2-Methoxybenzene-1-carbonyl chloride
M0108-25G M0108-500G M0108-100G
TCIAM0108-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAM0108-25G TCIAM0108-500G TCIAM0108-100G
Chlorure de o-anisoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de o-anisoyle
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00000664
Numéro CAS: 21615-34-9
EINECS: 244-477-5
ONU: 1729
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6eec14c496ccfa933e77989d0f80dc4de6acb6e9&vid=6eec14c496ccfa933e77989d0f80dc4de6acb6e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité