Chlorure de 4-éthoxybenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0700-25G E0700-5G
TCIAE0700-25GEA 148 EUR InStock
TCIAE0700-25G TCIAE0700-5G
Chlorure de 4-éthoxybenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-éthoxybenzoyle
Formule: C₉H₉ClO₂
Point d'ébullition: 145°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000688
Numéro CAS: 16331-46-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=124f74923c4b65b14ec44158b2330acc3f7145cc&vid=124f74923c4b65b14ec44158b2330acc3f7145cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité