Chlorure de p-anisoyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0721-25G M0721-500G M0721-100G
TCIAM0721-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAM0721-25G TCIAM0721-500G TCIAM0721-100G
Chlorure de p-anisoyle ≥99.0% (par GC)
Chlorure de p-anisoyle
Formule: C₈H₇ClO₂
Point d'ébullition: 263 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…83 °C
Densité: 1,261 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000687
Numéro CAS: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
ONU: 1729
ADR: 8,II
Merck Index: 14,00673
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d94c46829243640e97a4e1c5375079e5952d546f&vid=d94c46829243640e97a4e1c5375079e5952d546f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité