Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 3,4,5-triméthoxybenzoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT1842-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAT1842-25G
Chlorure de 3,4,5-triméthoxybenzoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 3,4,5-triméthoxybenzoyle


Formule: C₁₀H₁₁ClO₄
MW: 230,65 g/mol
Point de fusion: 90…91 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000675
Numéro CAS: 4521-61-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/14/28995814.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 77.0 to 82.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité