Dichlorure de téréphtaloyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Terephthaloyl chloride
T0017-25G T0017-500G T0017-100G
TCIAT0017-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0017-25G TCIAT0017-500G TCIAT0017-100G
Dichlorure de téréphtaloyle ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Dichlorure de téréphtaloyle
Formule: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…83 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (100 °C)
Point d'éclair: 180 °C
Numéro MDL: MFCD00000693
Numéro CAS: 100-20-9
EINECS: 202-829-5
ONU: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a16250d177acb4814841f3986e10a2bf9cfbb1f&vid=0a16250d177acb4814841f3986e10a2bf9cfbb1f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité