4-Hydroxybenzohydrazide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzoic hydrazide, 4-Hydroxybenzohydrazide, p-Hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, 4-Hydroxybenzoic acid hydrazide
H1275-25G H1275-100G
TCIAH1275-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAH1275-25G TCIAH1275-100G
4-Hydroxybenzohydrazide ≥98.0% (par HPLC)
4-Hydroxybenzohydrazide
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 370 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 268°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007605
Numéro CAS: 5351-23-5
EINECS: 226-326-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52335f52b37afdce5f298af0d5812b1f603da025&vid=52335f52b37afdce5f298af0d5812b1f603da025&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité