Benzanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0016-25G B0016-500G
TCIAB0016-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0016-25G TCIAB0016-500G
Benzanilide ≥98.0% (par GC)
Benzanilide
Formule: C₁₃H₁₁NO
Point d'ébullition: 247 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…165 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003069
Numéro CAS: 93-98-1
EINECS: 202-292-7
Merck Index: 14,01061
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f085b8f9a1a850359e17350427eda6b19df3dee2&vid=f085b8f9a1a850359e17350427eda6b19df3dee2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité