Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAI0574-25GEA 102 EUR InStock
TCIAI0574-25G
2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Isothiocyanatobenzoate de méthyle


Formule: C₉H₇NO₂S
MW: 193,23 g/mol
Point d'éclair: 126°C
Numéro MDL: MFCD00041062
Numéro CAS: 16024-82-1
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/52/28972452.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité