Butyle salicylate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl 2-hydroxybenzoate, Butyl 2-Hydroxybenzoate, Salicylic acid butyl ester, 2-Hydroxybenzoic acid butyl ester
S0010-25ML S0010-500ML
TCIAS0010-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAS0010-25ML TCIAS0010-500ML
Butyle salicylate ≥99.0% (par GC)
Butyle salicylate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Point d'ébullition: 260°C
Densité: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 134°C
Numéro MDL: MFCD00020038
Numéro CAS: 2052-14-4
EINECS: 218-142-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0a0c5159a7daf9c93044173a8e8d9c7aa6c427a&vid=c0a0c5159a7daf9c93044173a8e8d9c7aa6c427a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité