3-Hydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
H0215-25G H0215-500G H0215-100G
TCIAH0215-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAH0215-25G TCIAH0215-500G TCIAH0215-100G
3-Hydroxybenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Hydroxybenzoate de méthyle
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Numéro MDL: MFCD00002295
Numéro CAS: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7d2a1418ec3519dec3c3c0b80963664ea75f08b&vid=d7d2a1418ec3519dec3c3c0b80963664ea75f08b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité