Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2628-25G D2628-5G
TCIAD2628-25GEA 162 EUR InStock
TCIAD2628-25G TCIAD2628-5G
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoïque
Formule: C₉H₉NO₆
MW: 227,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014697
Numéro CAS: 4998-07-6
EINECS: 225-657-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f87fb345683e723e21cbea7baae65a67cac3f5a&vid=3f87fb345683e723e21cbea7baae65a67cac3f5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 195.0 deg-C
Solubility in hot 1mol/L NaOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité