Acide 2-(méthylthio)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1953-25G M1953-5G
TCIAM1953-25GEA 247 EUR InStock
TCIAM1953-25G TCIAM1953-5G
Acide 2-(méthylthio)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-(méthylthio)benzoïque
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00029934
Numéro CAS: 3724-10-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85ed8584e26ca64e30247361335105586d29ef8a&vid=85ed8584e26ca64e30247361335105586d29ef8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité