Acide 3-(méthylthio)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1853-1G M1853-5G
TCIAM1853-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAM1853-1G TCIAM1853-5G
Acide 3-(méthylthio)benzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(méthylthio)benzoïque
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156993
Numéro CAS: 825-99-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cb9c02d07b1bf5f89636cb3c40709356d565f1b&vid=6cb9c02d07b1bf5f89636cb3c40709356d565f1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité