Acide 4-(méthylthio)benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM1675-25GEA 367 EUR InStock
TCIAM1675-25G
Acide 4-(méthylthio)benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-(méthylthio)benzoïque
Formule: C₈H₈O₂S
MW: 168,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002555
Numéro CAS: 13205-48-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/68/28975968.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 193.0 to 197.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité