Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2334-1G T2334-5G
TCIAT2334-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAT2334-1G TCIAT2334-5G
Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle ≥98.0% (par GC)
Chlorure de 3-(trifluorométhoxy)benzoyle
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00061268
Numéro CAS: 86270-03-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e471e784ec010dd6bf0304cdefcb09a10151072c&vid=e471e784ec010dd6bf0304cdefcb09a10151072c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité