2-Fluorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0616-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAF0616-5G TCIAF0616-25G
2-Fluorobenzohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluorobenzohydrazide
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025112
Numéro CAS: 446-24-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/68/28969168.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité