2-Fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
F0241-25G F0241-500G
TCIAF0241-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0241-25G TCIAF0241-500G
2-Fluorobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00017913
Numéro CAS: 394-35-4
EINECS: 206-894-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&vid=11dc49b08fb6e1b7c191dad4cedc0ab2e14fb3fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité