3-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAE0861-25GEA 132 EUR InStock
TCIAE0861-25G
3-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Fluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point d'ébullition: 209°C
Point de fusion: -34°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000336
Numéro CAS: 451-02-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/50/28968250.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité