4-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0203-25GEA 160 EUR InStock
TCIAF0203-25G
4-Fluorobenzoate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Fluorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Point de fusion: 26 °C
Numéro MDL: MFCD00000351
Numéro CAS: 451-46-7
Merck Index: 14,04171
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/09/28968809.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité