4-Fluorobenzoate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0403-25G F0403-500G
TCIAF0403-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0403-25G TCIAF0403-500G
4-Fluorobenzoate de méthyle ≥97.0% (par GC)
4-Fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 197°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00017959
Numéro CAS: 403-33-8
EINECS: 206-956-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&vid=f3c7222b51a5d74565be0d1e2ac1b883c6f9126e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité