4-Nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Nitrobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-nitrobenzoate
N0159-25G N0159-500G
TCIAN0159-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAN0159-25G TCIAN0159-500G
4-Nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
4-Nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007350
Numéro CAS: 619-50-1
EINECS: 210-599-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1937263ec912e45eff349a749d65b06b05cee5b1&vid=1937263ec912e45eff349a749d65b06b05cee5b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité