Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0543-1G F0543-5G
TCIAF0543-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAF0543-1G TCIAF0543-5G
Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-fluoro-4-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 211.5 °C
Numéro MDL: MFCD00060675
Numéro CAS: 403-20-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73392215eb2b08fd3eb87bda31c009c466292026&vid=73392215eb2b08fd3eb87bda31c009c466292026&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 210.0 to 224.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité