Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1917-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAT1917-25G TCIAT1917-5G
Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4,5-trifluoro-3-méthoxybenzoïque
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153201
Numéro CAS: 112811-65-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/74/28995874.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité